Documentos Principais
720895
Sigma-Aldrich
5-Bromopyridine-2-thiol
95%
Sinônimo(s):
3-Bromo-6-mercaptopyridine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H4BrNS
Número CAS:
Peso molecular:
190.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
202-208 °C
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Sc1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C5H4BrNS/c6-4-1-2-5(8)7-3-4/h1-3H,(H,7,8)
chave InChI
JPWXLRZTRDTFMR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)