357758
Methyl thiosalicylate
97%
Sinônimo(s):
Methyl 2-mercaptobenzoate
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.591 (lit.)
p.e.
98-100 °C/2 mmHg (lit.)
densidade
1.223 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccccc1S
InChI
1S/C8H8O2S/c1-10-8(9)6-4-2-3-5-7(6)11/h2-5,11H,1H3
chave InChI
BAQGCWNPCFABAY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- in the synthesis of thioxanthone, an efficient enantioselective organocatalyst for the intramolecular [2+2] photocycloaddition reaction
- as anionic bidentate ligand, in the preparation of ′2+1′ type complexes of [(99m)Tc]-tricarbonyltechnetium(I) and [(188)Re]-tricarbonylrhenium(I)
- in the synthesis of a series of benzisothiazolone derivatives
- in the synthesis of a new fused benzoheterocyclic compound, [1]benzothieno[3,2-b]furan
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
While Markovnikov alkene reactivity is very well developed and utilized commonly in the synthesis of commodity and research chemicals, catalytic access to the anti-Markovnikov-selective adducts is a much less-developed endeavor.