Documentos Principais
734578
Sigma-Aldrich
Ruthenium iodide
anhydrous, ≥99% trace metals basis
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
I3Ru
Número CAS:
Peso molecular:
481.78
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
anhydrous
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% trace metals basis
Formulário
powder
adequação da reação
core: ruthenium
reagent type: catalyst
pf
590 °C (dec.)
cadeia de caracteres SMILES
I[Ru](I)I
InChI
1S/3HI.Ru/h3*1H;/q;;;+3/p-3
chave InChI
LJZVDOUZSMHXJH-UHFFFAOYSA-K
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Hydrogen is one of the most important resources in providing food, fuel, and chemical products for our everyday life. Sustainable catalytic hydrogen production from bioethanol has gained significant attention in recent years due to globally diminishing fossil fuel supplies, which have necessitated the search for new chemical feedstocks.