935484
Ruthenium(III) chloride
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Ruthenium chloride, Ruthenium trichloride, Trichlororuthenium
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
40-50% Ru basis (gravimetric)
99.99% trace metals basis
Formulário
powder
specific gravity measuring range
6.97 g/mL
Impurezas
≤150 ppm (trace metals analysis)
cor
dark gray to black
pH
1-2
solubilidade
water: soluble
densidade
3.11 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Ru](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ru/h3*1H;/q;;;+3/p-3
chave InChI
YBCAZPLXEGKKFM-UHFFFAOYSA-K
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)