247650
Hexarhodium(0) hexadecacarbonyl
Rh 57-60 % (approx.)
Sinônimo(s):
Rhodium(0) carbonyl
About This Item
Produtos recomendados
composição
Rh, 57-60% (approx.)
Nível de qualidade
adequação da reação
core: rhodium
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
[Rh].[Rh].[Rh].[Rh].[Rh].[Rh].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/16CO.6Rh/c16*1-2;;;;;;
chave InChI
SZQABOJVTZVBHE-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
247650-1G | 4061826732182 |
247650-250MG | |
247650-50MG |