205036
Tris(triphenylphosphine)rhodium(I) chloride
99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
NSC 124140, RhCl(PPh3)3, Rhodium(I) tris(triphenylphosphine) chloride, Wilkinson’s catalyst
Ensaio
99.9% trace metals basis
adequação da reação
core: rhodium
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Rh].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/3C18H15P.ClH.Rh/c3*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;/h3*1-15H;1H;/q;;;;+1/p-1
chave InChI
IXAYKDDZKIZSPV-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
Catalyst used for many organic reactions including:
- Chemoselective allylic alkylations
- Stoichiometric activation of Si-H bonds and hydrosilylations
- Inter- and intramolecular hydroacylation of alkenes along with a cocatalyst
- Polymerization of diorganostannanes
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?