206261
Rhodium(III) chloride hydrate
Rh 38-40 %
Sinônimo(s):
Rhodium trichloride hydrate
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder or crystals
Nível de qualidade
composição
Rh, 38-40%
adequação da reação
core: rhodium
reagent type: catalyst
pf
100 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl[Rh](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.H2O.Rh/h3*1H;1H2;/q;;;;+3/p-3
chave InChI
HSSMNYDDDSNUKH-UHFFFAOYSA-K
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?