334995
Carbonylchlorohydridotris(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Sinônimo(s):
Carbonylchlorohydrotris(triphenylphosphine)ruthenium
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
adequação da reação
core: ruthenium
reagent type: catalyst
pf
204-206 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Ru].[C-]#[O+].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/3C18H15P.CO.ClH.Ru/c3*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2;;/h3*1-15H;;1H;/q;;;;;+1/p-1
chave InChI
MVJRXTSUBHUUPN-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- Carbonylchlorohydridotris(triphenylphosphine)ruthenium(II): This ruthenium complex is used as a versatile catalyst for various reactions including hydrogenation, transfer hydrogenation, C-C bond-forming reactions, α-alkylation of ketones with primary alcohols, and as a precursor for pincer ruthenium carbonyl catalysts for hydrogenation. The complex is noted for its physical properties, such as decomposing above its melting point (204-206°C), and its solubility characteristics. It is very insoluble in water, ethanol, and DMSO, sparingly soluble in benzene and acetone, and slightly soluble in chloroform (Kuriyama, 2001).
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
334995-1G | 4061826738719 |
334995-5G | 4061833498972 |