Documentos Principais
15258
Sigma-Aldrich
Bis(triphenylphosphine)ruthenium(II) dicarbonyl chloride
≥98.0% (CH)
Sinônimo(s):
Dichlorodicarbonylbis(triphenylphosphine)ruthenium(II), Ruthenium(II)bis(triphenylphosphine)dichlorocarbonyl
About This Item
Fórmula linear:
[(C6H5)3P]2Ru(CO)2Cl2
Número CAS:
Peso molecular:
752.57
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (CH)
forma
powder
adequação da reação
core: ruthenium
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Ru](Cl)(C#[O])(C#[O])([PH](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)[PH](c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C18H15P.2CO.2ClH.Ru/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;2*1-2;;;/h2*1-15H;;;2*1H;/q;;;;;;+2/p-2
chave InChI
PXURRFCLQDNZOY-UHFFFAOYSA-L
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)