683183
CARAC
Umicore, 98%
Sinônimo(s):
Dicarbonyl-acetylacetonato-rhodium(I), (Acetylacetonato)dicarbonylrhodium(I), Dicarbonylrhodium(I) 2,4-pentanedionate, Rh(CO)2acac, Rhodium(I) dicarbonyl acetylacetonate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
solid
adequação da reação
core: rhodium
reagent type: catalyst
pf
154-156 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[C-]#[O+].[C-]#[O+].CC(=O)\C=C(\C)O[Rh]
InChI
1S/C5H8O2.2CO.Rh/c1-4(6)3-5(2)7;2*1-2;/h3,6H,1-2H3;;;/q;;;+1/p-1/b4-3-;;;
chave InChI
BZCAWKOPWNIDOC-FGSKAQBVSA-M
Aplicação
Catalyst for various carbonylation reactions, silylcarbocyclizations,conjugate additions to enones, carbamoylstannation,and reduction of aromatic nitro compounds
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
We are happy to offer a series of precatalysts for asymmetric catalysis and Pd based cross coupling catalysis. Our partnership with Umicore allows us to offer a portfolio of metal complexes with batch-to-batch consistency for a plethora of catalytic reactions.