Documentos Principais
437433
Sigma-Aldrich
Di(ethylene glycol) diacrylate
technical grade, 75%
Sinônimo(s):
2,2′-Oxydiethyl diacrylate, Diethylene glycol diacrylate, Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula linear:
(H2C=CHCO2CH2CH2)2O
Número CAS:
Peso molecular:
214.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
75%
Formulário
liquid
contém
60-100 ppm HQ as inhibitor
90-150 ppm MEHQ as inhibitor
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
índice de refração
n20/D 1.463 (lit.)
p.e.
162 °C (lit.)
densidade
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
Ω-final
acrylate
α-final
acrylate
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: homobifunctional
cadeia de caracteres SMILES
C=CC(=O)OCCOCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C10H14O5/c1-3-9(11)14-7-5-13-6-8-15-10(12)4-2/h3-4H,1-2,5-8H2
chave InChI
LEJBBGNFPAFPKQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
437433-100ML4061832119243
437433-500ML