398802
Tetra(ethylene glycol) diacrylate
technical grade, cross-linking reagent polymerization reactions, acrylate, 100-150 ppm HQ as inhibitor, 150-200 ppm MEHQ as inhibitor
Sinônimo(s):
TTEGDA
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Tetra(ethylene glycol) diacrylate, technical grade, contains 100-150 ppm HQ as inhibitor, 150-200 ppm MEHQ as inhibitor
grau
technical grade
Formulário
liquid
contém
100-150 ppm HQ as inhibitor
150-200 ppm MEHQ as inhibitor
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
índice de refração
n20/D 1.465 (lit.)
densidade
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Ω-final
acrylate
α-final
acrylate
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: homobifunctional
cadeia de caracteres SMILES
C=CC(=O)OCCOCCOCCOCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C14H22O7/c1-3-13(15)20-11-9-18-7-5-17-6-8-19-10-12-21-14(16)4-2/h3-4H,1-2,5-12H2
chave InChI
HCLJOFJIQIJXHS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?