408255
Neopentyl glycol diacrylate
Sinônimo(s):
(2,2-Dimethyl-3-prop-2-enoyloxypropyl) prop-2-enoate, 2,2-Dimethylpropanediol diacrylate, 2-Propenoic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediyl ester, Neopentanediol diacrylate
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
Nível de qualidade
contém
225 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.453 (lit.)
densidade
1.031 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(COC(=O)C=C)COC(=O)C=C
InChI
1S/C11H16O4/c1-5-9(12)14-7-11(3,4)8-15-10(13)6-2/h5-6H,1-2,7-8H2,3-4H3
chave InChI
MXFQRSUWYYSPOC-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?