763977
Tri(ethylene glycol) diacrylate
97%, cross-linking reagent polymerization reactions, ≤1000 ppm MEHQ as inhibitor
Sinônimo(s):
Triethyleneglycol diacrylate
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Tri(ethyleneglycol) diacrylate, contains ≤1000 ppm MEHQ as inhibitor, 97%
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
contém
≤1000 ppm MEHQ as inhibitor
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
índice de refração
n20/D 1.464
densidade
1.110 g/mL at 25 °C
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: homobifunctional
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C=CC(=O)OCCOCCOCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C12H18O6/c1-3-11(13)17-9-7-15-5-6-16-8-10-18-12(14)4-2/h3-4H,1-2,5-10H2
chave InChI
INQDDHNZXOAFFD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
763977-1G | 4061826646434 |