Documentos Principais
378100
Sigma-Aldrich
Boron carbide
powder, −200 mesh, 98%
Sinônimo(s):
Carbon tetraboride
About This Item
Fórmula linear:
CB4
Número CAS:
Peso molecular:
55.25
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
98%
Formulário
powder
tamanho de partícula
−200 mesh
densidade
2.51 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
B1=BB=C=B1
InChI
1S/CB4/c1-2-4-5-3-1
chave InChI
NOJMLSPGQSYAIT-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)