Documentos Principais
426164
Sigma-Aldrich
Boron-11B oxide
99 atom % 11B
About This Item
Fórmula linear:
11B2O3
Número CAS:
Peso molecular:
70.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352119
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 11B
Formulário
powder
pf
450 °C (lit.)
densidade
2.474 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
depleted
cadeia de caracteres SMILES
O=[11B]O[11B]=O
InChI
1S/B2O3/c3-1-5-2-4/i1+0,2+0
chave InChI
JKWMSGQKBLHBQQ-ZCWHFVSRSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Boron crystalline, 1 cm, 99.7% trace metals basis
Sigma-Aldrich
266620
Boron
Ácido bórico BioReagent, for molecular biology, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
B6768
Ácido bórico