11615
Boric anhydride
granulated, ≥98.0% (T)
Sinônimo(s):
Boron trioxide
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
>1 (vs air)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (T)
98.0-102.0% (titration)
forma
solid
qualidade
granulated
perda
≤3% loss on ignition, 800 °C
pf
450 °C (lit.)
densidade
2.46 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Fe: ≤300 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
O=BOB=O
InChI
1S/B2O3/c3-1-5-2-4
chave InChI
JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?