339075
Boric anhydride
99.98% trace metals basis
Sinônimo(s):
Boron trioxide
About This Item
Produtos recomendados
grau
for inorganic trace analysis
Nível de qualidade
densidade de vapor
>1 (vs air)
Ensaio
99.98% trace metals basis
Formulário
powder
pf
450 °C (lit.)
densidade
2.46 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=BOB=O
InChI
1S/B2O3/c3-1-5-2-4
chave InChI
JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?