610038
Boron-11B trifluoride
98.8 atom % 11B
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
98.8 atom % 11B
Formulário
gas
p.e.
-100 °C (lit.)
pf
-127 °C (lit.)
alteração de massa
depleted
InChI
1S/BF3/c2-1(3)4
chave InChI
WTEOIRVLGSZEPR-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?