Documentos Principais
610011
Sigma-Aldrich
Boron-11B trifluoride
≥95 atom % 11B
About This Item
Fórmula linear:
11BF3
Número CAS:
Peso molecular:
68.00
Número CE:
Número MDL:
pureza isotópica
≥95 atom % 11B
Formulário
gas
peso molecular
67.96 by atom % calculation
p.e.
-100 °C (lit.)
pf
-127 °C (lit.)
alteração de massa
depleted
InChI
1S/BF3/c2-1(3)4
chave InChI
WTEOIRVLGSZEPR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)