Documentos Principais
427632
Sigma-Aldrich
Tributyl borate-11B
99 atom % 11B
Sinônimo(s):
Tributoxyborane-11B
About This Item
Fórmula linear:
[CH3(CH2)3O]311B
Número CAS:
Peso molecular:
230.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 11B
índice de refração
n20/D 1.408 (lit.)
p.e.
230-235 °C (lit.)
pf
−70 °C (lit.)
densidade
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
depleted
cadeia de caracteres SMILES
CCCCO[11B](OCCCC)OCCCC
InChI
1S/C12H27BO3/c1-4-7-10-14-13(15-11-8-5-2)16-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3/i13+0
chave InChI
LGQXXHMEBUOXRP-XFLZAFPTSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
158.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
70 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Chawanphat Muangnoi et al.
Pharmaceutics, 11(8) (2019-08-04)
Previously, we synthesized curcumin and a succinate ester prodrug of curcumin namely curcumin diethyl disuccinate (CurDD) in the lab scale, which yielded hundred milligrams to few grams of the compounds. CurDD was found to be more stable in a phosphate