427616
Trimethyl borate-11B
99 atom % 11B, 98% (CP)
Sinônimo(s):
Methyl borate-11B
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 11B
Ensaio
98% (CP)
índice de refração
n20/D 1.358 (lit.)
p.e.
68-69 °C (lit.)
pf
−34 °C (lit.)
densidade
0.924 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
depleted
cadeia de caracteres SMILES
COB(OC)OC
InChI
1S/C3H9BO3/c1-5-4(6-2)7-3/h1-3H3
chave InChI
WRECIMRULFAWHA-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
17.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-8 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)