Documentos Principais
808318
Sigma-Aldrich
3-(3,5-Dihydroxyphenyl)-1-propionic acid-13C3
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Sinônimo(s):
3-(3,5-Dihydroxyphenyl-propanoic acid-13C3
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C3C6H10O4
Peso molecular:
185.15
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensaio
≥98% (CP)
forma
powder
alteração de massa
M+3
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[13C]([13CH2][13CH2]C1=CC(O)=CC(O)=C1)=O
InChI
1S/C9H10O4/c10-7-3-6(1-2-9(12)13)4-8(11)5-7/h3-5,10-11H,1-2H2,(H,12,13)/i1+1,2+1,9+1
chave InChI
ITPFIKQWNDGDLG-SKBHVPMCSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)