370932
Hydroxypropyl acrylate, mixture of isomers
contains 200 ppm hydroquinone monomethyl ether as inhibitor, 95%
Sinônimo(s):
Propylene glycol acrylate
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.5 (vs air)
Nível de qualidade
Ensaio
95%
forma
liquid
contém
200 ppm hydroquinone monomethyl ether as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.445 (lit.)
pb
77 °C/5 mmHg (lit.)
densidade
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)COC(=O)C=C.CC(CO)OC(=O)C=C
InChI
1S/2C6H10O3/c1-3-6(8)9-4-5(2)7;1-3-6(8)9-5(2)4-7/h2*3,5,7H,1,4H2,2H3
chave InChI
LCAYFFNMFIVNDD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
210.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
99 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?