Key Documents
752975
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-(hydroxymethyl)acrylate
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H10O3
Número CAS:
Peso molecular:
130.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.450
densidade
1.068 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C(=C)CO
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)5(2)4-7/h7H,2-4H2,1H3
chave InChI
SYGAXBISYRORDR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
CorrosionSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
214.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
101.1 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Cassandra L Petrou et al.
Journal of materials chemistry. B, 8(31), 6814-6826 (2020-04-29)
Fibrotic disorders account for over one third of mortalities worldwide. Despite great efforts to study the cellular and molecular processes underlying fibrosis, there are currently few effective therapies. Dual-stage polymerization reactions are an innovative tool for recreating heterogeneous increases in