Documentos Principais
425222
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-(bromomethyl)acrylate
98%
Sinônimo(s):
2-(Bromomethyl)acrylic acid ethyl ester, Ethyl α-(bromomethyl)acrylate, Ethyl 2-(bromomethyl)-2-propenoate, Ethyl 2-(bromomethyl)propenoate
About This Item
Fórmula linear:
CH2=C(CH2Br)CO2CH2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
193.04
Beilstein:
970108
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.479 (lit.)
p.e.
38 °C/0.8 mmHg (lit.)
densidade
1.398 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C([H])=C(\CBr)C(=O)OCC
InChI
1S/C6H9BrO2/c1-3-9-6(8)5(2)4-7/h2-4H2,1H3
chave InChI
MTCMFVTVXAOHNQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ethyl 2-(bromomethyl)acrylate is an allylic alkylating reagent.
Aplicação
It can be employed as an electrophile for various organometallic compounds. The organometallic derivatives of the compound can be used for the synthesis of α-methylene lactones and lactams. It can also be used for the polymerization of functionalized acrylic monomers.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
177.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
81 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
2-Bromoethanol 95%
Sigma-Aldrich
B65586
2-Bromoethanol
Triethylsilane 97%
Sigma-Aldrich
467448
Triethylsilane
Ethyl 2?(Bromomethyl) acrylate.
Villieras J, et al.
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (1988)