Documentos Principais
588458
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 2-bromoacrylate
95%
Sinônimo(s):
α-Bromo-tert-butyl acrylate
About This Item
Fórmula linear:
CH2C(Br)CO2C(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
207.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.458 (lit.)
p.e.
80-85 °C/35 mmHg (lit.)
densidade
1.277 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C([H])=C(/Br)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C7H11BrO2/c1-5(8)6(9)10-7(2,3)4/h1H2,2-4H3
chave InChI
GWIIOMWMVVSZJE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
190.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87.78 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)