274194
Methyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
98%
Sinônimo(s):
Methyl gallate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
pf
201-203 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H8O5/c1-13-8(12)4-2-5(9)7(11)6(10)3-4/h2-3,9-11H,1H3
chave InChI
FBSFWRHWHYMIOG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves