Key Documents
378267
Sigma-Aldrich
3,3′-Methylenedianiline
97%
About This Item
Fórmula linear:
CH2(C6H4NH2)2
Número CAS:
Peso molecular:
198.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
97%
pf
81-84 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cccc(Cc2cccc(N)c2)c1
InChI
1S/C13H14N2/c14-12-5-1-3-10(8-12)7-11-4-2-6-13(15)9-11/h1-6,8-9H,7,14-15H2
chave InChI
CKOFBUUFHALZGK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)