32784
4,4′-Ethylenedianiline
technical, ≥95% (NT)
Sinônimo(s):
α,α′-Bi-p-toluidine, 4,4′-Diaminobibenzyl
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (NT)
Formulário
solid
pf
133-137 °C (lit.)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(CCc2ccc(N)cc2)cc1
InChI
1S/C14H16N2/c15-13-7-3-11(4-8-13)1-2-12-5-9-14(16)10-6-12/h3-10H,1-2,15-16H2
chave InChI
UHNUHZHQLCGZDA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?