Documentos Principais
8.21073
Sigma-Aldrich
4,4′-Diaminodiphenyl sulfone
for synthesis
Sinônimo(s):
4,4′-Diaminodiphenyl sulfone, DDS, 4,4′-Sulfonyldianiline, Bis(p-aminophenyl) sulfone
About This Item
Fórmula linear:
[4-(NH2)C6H4]2SO2
Número CAS:
Peso molecular:
248.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
201-248-4
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
Formulário
powder
potência
1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>4000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5.5-7.5 (20 °C in H2O, saturated aqueous solution)
pf
172-175 °C
solubilidade
0.38 g/L
densidade volumétrica
250‑350 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(c2ccc(cc2)N)c1ccc(cc1)N
InChI
1S/C12H12N2O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,13-14H2
chave InChI
MQJKPEGWNLWLTK-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 175 °C
Melting range (upper value): ≤ 180 °C
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 2
Órgãos-alvo
Blood
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3