Key Documents
733911
Sigma-Aldrich
4,4′-Methylenedianiline-2,2′,6,6′,N,N,N′,N′-d8
98 atom % D, 98% (CP)
Sinônimo(s):
4,4′-Diaminodiphenylmethane-d8
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13D8H6N2
Peso molecular:
206.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
98% (CP)
forma
powder
pb
242 °C/2 mmHg (lit.)
pf
92-94 °C (lit.)
alteração de massa
M+8
cadeia de caracteres SMILES
[2H]N([2H])c1c([2H])cc(Cc2cc([2H])c(N([2H])[2H])c([2H])c2)cc1[2H]
InChI
1S/C13H14N2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h1-8H,9,14-15H2/i5D,6D,7D,8D/hD4
chave InChI
YBRVSVVVWCFQMG-BBVXFDDCSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
446.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
230 °C - closed cup