About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H20N2
Número CAS:
Peso molecular:
348.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
99%
pf
237-239 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(cc1)C3(c2ccc(N)cc2)c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C25H20N2/c26-19-13-9-17(10-14-19)25(18-11-15-20(27)16-12-18)23-7-3-1-5-21(23)22-6-2-4-8-24(22)25/h1-16H,26-27H2
chave InChI
KIFDSGGWDIVQGN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4,4′-(9-Fluorenylidene)dianiline is a diamine.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Gönül Yenilmez Çiftçi et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 42(41), 14916-14926 (2013-09-03)
A first series of the 4,4'-(9-fluorenylidene)diphenol (), () and 4,4'-(9-fluorenylidene)dianiline (), () bridged cyclotriphosphazene derivatives (, ) were synthesized by nucleophilic SN2(P) and SN1(P) reactions, respectively. The structural investigations of the compounds were verified by elemental analyses, mass spectrometry, UV-vis
Synthesis and characterization of new sulfonated polyimides as proton-exchange membranes for fuel cells.
Ye X, et al.
Journal of Membrane Science, 279(1), 570-577 (2006)