Key Documents
399981
Sigma-Aldrich
4,4′-(9-Fluorenylidene)diphenol
97%
Sinônimo(s):
9,9-Bis(4-hydroxyphenyl)fluorene, BPFL, BisP-FL
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H18O2
Número CAS:
Peso molecular:
350.41
Beilstein:
2060986
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
97%
forma
solid
pf
224-226 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(cc1)C3(c2ccc(O)cc2)c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C25H18O2/c26-19-13-9-17(10-14-19)25(18-11-15-20(27)16-12-18)23-7-3-1-5-21(23)22-6-2-4-8-24(22)25/h1-16,26-27H
chave InChI
YWFPGFJLYRKYJZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Used in the synthesis of novel poly(arylene ethers).
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 29, 1045-1045 (1991)