117323
4,4′-Methylene-bis(2-chloroaniline)
85%
Sinônimo(s):
2,2′-Dichloro-4,4′-methylenedianiline, 4,4′-Diamino-3,3′-dichlorodiphenylmethane
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
85%
Formulário
solid
p.e.
202-214 °C/0.3 mmHg (lit.)
pf
102-107 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(Cc2ccc(N)c(Cl)c2)cc1Cl
InChI
1S/C13H12Cl2N2/c14-10-6-8(1-3-12(10)16)5-9-2-4-13(17)11(15)7-9/h1-4,6-7H,5,16-17H2
chave InChI
IBOFVQJTBBUKMU-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)