Documentos Principais
8.14676
Sigma-Aldrich
4,4′-Methylenebis(3-chloro-2,6-diethylaniline)
for synthesis
Sinônimo(s):
4,4′-Methylenebis(3-chloro-2,6-diethylaniline), Bis-(4-amino-2-chloro-3,5-diethylphenyl)-methane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H28Cl2N2
Número CAS:
Peso molecular:
379.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
402-130-7
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.01 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
potência
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pf
88-90 °C
solubilidade
slightly soluble 0.02 mg/L
densidade
1.24 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
610‑650 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1c(c(c(cc1Cc2c(c(c(c(c2)CC)N)CC)Cl)CC)N)CC
InChI
1S/C21H28Cl2N2/c1-5-12-9-14(18(22)16(7-3)20(12)24)11-15-10-13(6-2)21(25)17(8-4)19(15)23/h9-10H,5-8,11,24-25H2,1-4H3
chave InChI
VIOMIGLBMQVNLY-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 88 °C
Melting range (upper value): ≤ 90 °C
Identity (IR): passes test
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3