Documentos Principais
734349
Sigma-Aldrich
Methyl 2-(hydroxymethyl)acrylate
contain inhibitor
Sinônimo(s):
Methyl 2-(hydroxymethyl)acrylate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H8O3
Número CAS:
Peso molecular:
116.12
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
liquid
contém
~1% MEHQ as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.456
densidade
1.129 g/mL at 25 °C
grupo funcional
ester
hydroxyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C(=C)CO
InChI
1S/C5H8O3/c1-4(3-6)5(7)8-2/h6H,1,3H2,2H3
chave InChI
RFUCOAQWQVDBEU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
195.1 °F
Ponto de fulgor (°C)
90.6 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)