Documentos Principais
720011
Sigma-Aldrich
Potassium 2-iodo-5-methylbenzenesulfonate
greener alternative
Sinônimo(s):
Pre-IBS
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6IKO3S
Número CAS:
Peso molecular:
336.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: oxidant
características do produto alternativo mais ecológico
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pf
288-292 °C
grupo funcional
iodo
sulfonic acid
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].Cc1ccc(I)c(c1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H7IO3S.K/c1-5-2-3-6(8)7(4-5)12(9,10)11;/h2-4H,1H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
chave InChI
LFQHEPUFDZVNHD-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Find details here.
Aplicação
  • Catalyst for alcohol oxidation
Catalyst for greener oxidation of alcohols using Oxone as the terminal oxidant. Alternative to stoichiometric hypervalent iodine oxidants.
2-Iodoxybenzenesulfonic Acid as an Extremely Active Catalyst for the Selective Oxidation of Alcohols to Aldehydes, Ketones, Carboxylic Acids, and Enones with Oxone
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)