Documentos Principais
373680
Sigma-Aldrich
Sulfur trioxide N,N-dimethylformamide complex
97%
Sinônimo(s):
DMF-sulfur trioxide complex
About This Item
Fórmula linear:
HCON(CH3)2 · SO3
Número CAS:
Peso molecular:
153.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
adequação da reação
reagent type: oxidant
pf
155-158 °C (lit.)
grupo funcional
amide
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=S(=O)=O.[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO.O3S/c1-4(2)3-5;1-4(2)3/h3H,1-2H3;
chave InChI
AFDQGRURHDVABZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for preparation of:
  • Aminopyridines as inhibitors of tetrameric fructose-1,6-bisphosphatase
  • Cyclic sulfates
  • A dual acid site-grafted zirconium hydroxide-anchored catalyst
Widely used mild sulfating agent.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1739-1739 (1990)