Documentos Principais
84737
Sigma-Aldrich
Sulfur trioxide pyridine complex
technical, ≥45% SO3 basis
Sinônimo(s):
NSC 75831, Pyridine sulfur trioxide complex
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H5NO3S
Número CAS:
Peso molecular:
159.16
Beilstein:
3704116
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
grau
technical
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: oxidant
concentração
≥45% (SO3)
resíduo de ignição
≤0.05%
pf
154-170 °C
cadeia de caracteres SMILES
O=S(=O)=O.c1ccncc1
InChI
1S/C5H5N.O3S/c1-2-4-6-5-3-1;1-4(2)3/h1-5H;
chave InChI
UDYFLDICVHJSOY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Sulfation agent
Reactant for:
  • Preparation of azido anologs of pregnanolone
  • Sulfate esters of morphine derivatives
  • Gold nanoparticles capped with sulfate-ended ligands as anti-HIV agents
Sulfur trioxide pyridine complex is mainly a sulfation agent that can be used for sulfations of alcohols, sulfonations, deoxygenations and other reductions, oxidations with DMSO.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Studies on Selectin Blocker. 1. Structure- Activity Relationships of Sialyl Lewis X Analogs.
Ohmoto H, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 39(6), 1339-1343 (1996)
G.A. Olah et al.
Synthesis, 59-59 (1979)
In vitro and in vivo selectin-blocking activities of sulfated lipids and sulfated sialyl compounds.
Mulligan MS, et al.
International Immunology, 10(5), 569-575 (1998)
Synthesis, 984-984 (1979)
Sulfated hyaluronan derivatives reduce the proliferation rate of primary rat calvarial osteoblasts.
Kunze R, et al.
Glycoconjugate Journal, 27(1), 151-158 (2010)