911992
TBSAB
≥95%
Sinônimo(s):
Tributylsulfoammonium betaine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95%
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
reagent type: oxidant
pf
94-99 °C
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)([N+](CCCC)(CCCC)CCCC)[O-]
InChI
1S/C12H27NO3S/c1-4-7-10-13(11-8-5-2,12-9-6-3)17(14,15)16/h4-12H2,1-3H3
chave InChI
YZJZNKDOSHAIFQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)