Documentos Principais
404667
Sigma-Aldrich
Methyl 3-hydroxy-2-methylenebutyrate
98%
Sinônimo(s):
Methyl 2-(1-hydroxyethyl)acrylate
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH(OH)C(=CH2)CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
130.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.452 (lit.)
pb
91 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C(=C)C(C)O
InChI
1S/C6H10O3/c1-4(5(2)7)6(8)9-3/h5,7H,1H2,2-3H3
chave InChI
VLCAYQIMSMPEBW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
109.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
43 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)