Key Documents
455024
Sigma-Aldrich
Poly(propylene glycol) diacrylate
average Mn ~800, contains 100 ppm BHT as inhibitor, 100 ppm MEHQ as inhibitor
Sinônimo(s):
Poly(propylene oxide) diacrylate
About This Item
Fórmula linear:
H2C=CHCO(OC3H6)nO2CCH=CH2
Número CAS:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
peso molecular
average Mn ~800
contém
100 ppm BHT as inhibitor
100 ppm MEHQ as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.452
densidade
1.01 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCCO.OC(=O)C=C
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup