Documentos Principais
408352
Sigma-Aldrich
Poly(propylene glycol) methacrylate
average Mn ~375
Sinônimo(s):
Polypropylene glycol monomethacrylate
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulário
liquid
peso molecular
average Mn ~375
contém
800 ppm MEHQ as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.449
densidade
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)CO.CC(=C)C(O)=O
InChI
1S/C7H12O3/c1-6(2)7(9)10-5-3-4-8/h8H,1,3-5H2,2H3
chave InChI
GNSFRPWPOGYVLO-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)