457876
Poly(ethylene glycol) methyl ether methacrylate solution
average Mn 2,000, 50 wt. % in H₂O, methacrylate, methoxy
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Poly(ethylene glycol) methyl ether methacrylate solution, average Mn 2,000, 50 wt. % in H2O
peso molecular
average Mn 2,000
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: chemical modification reagent
reaction type: Polymerization Reactions
concentração
50 wt. % in H2O
índice de refração
n20/D 1.4054
densidade
1.079 g/mL at 25 °C
Ω-final
methacrylate
α-final
methoxy
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
cadeia de caracteres SMILES
COCCOCCOCCOCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C13H24O6/c1-12(2)13(14)19-11-10-18-9-8-17-7-6-16-5-4-15-3/h1,4-11H2,2-3H3
chave InChI
KRCGBOKYIUDIFY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Devising biomaterial scaffolds that are capable of recapitulating critical aspects of the complex extracellular nature of living tissues in a threedimensional (3D) fashion is a challenging requirement in the field of tissue engineering and regenerative medicine.