Documentos
86933
Sigma-Aldrich
Tetrabutylphosphonium p-toluenesulfonate
≥95% (NT)
Sinônimo(s):
p-Toluenesulfonic acid tetrabutylphosphonium salt
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CH2CH2CH2)4P(CH3C6H4SO3)
Número CAS:
Peso molecular:
430.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95% (NT)
forma
crystals
Impurezas
≤1.0% water
pf
54-59 °C
traços de ânion
bromide (Br-): ≤250 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O.CCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36P.C7H8O3S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5-16H2,1-4H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+1;/p-1
chave InChI
FBYJOCBDWDVDOJ-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Ionic liquid at ambient temperature
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3