567752
Furfuryl isocyanate
97%
Sinônimo(s):
(2-Furyl)methyl isocyanate, 2-(Isocyanatomethyl)furan, 2-Furanylmethyl isocyanate, 2-Furfuryl isocyanate, 2-Furfuryl isocyanide
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.4760 (lit.)
p.e.
157-158 °C (lit.)
densidade
1.148 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
isocyanate
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C=NCc1ccco1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-5-7-4-6-2-1-3-9-6/h1-3H,4H2
chave InChI
UIADMYLYGJYUSQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
129.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
54.4 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?