N4525
1-Naphthyl isothiocyanate
95%
Sinônimo(s):
α-Naphthyl isothiocyanate, 1-Isothiocyanatonaphthalene, Naphthalen-1-yl isothiocyanate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
55.5-57 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
S=C=Nc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H7NS/c13-8-12-11-7-3-5-9-4-1-2-6-10(9)11/h1-7H
chave InChI
JBDOSUUXMYMWQH-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)