Documentos Principais
909556
Sigma-Aldrich
Rhodium(III) acetate
Umicore
About This Item
Fórmula linear:
Rh(OAc)3
Número CAS:
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.22
Formulário
powder
pf
238 °C (decomp)
InChI
1S/C2H4O2.Rh/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/p-1
chave InChI
NENDHUHGFRLXEN-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Rhodium(III) acetate is a homogeneous catalyst useful for oxidation reactions.
Embalagem
Do not store above 25°C (77°F). Store in a tightly closed original container under dry inert gas, protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
Informações legais
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Muta. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)