Documentos Principais
424889
Sigma-Aldrich
Rhodium(II) heptafluorobutyrate dimer
97%
Sinônimo(s):
Dirhodium heptafluorobutyrate dimer, Dirhodium tetrakis(perfluorobutyrate), Tetrakis(perfluorobutyrato)dirhodium
About This Item
Fórmula linear:
[(CF3CF2CF2CO2)2Rh]2
Número CAS:
Peso molecular:
1057.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio:
97%
Formulário:
powder
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: rhodium
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)O[Rh]OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)O[Rh]OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/4C4HF7O2.2Rh/c4*5-2(6,1(12)13)3(7,8)4(9,10)11;;/h4*(H,12,13);;/q;;;;2*+2/p-4
chave InChI
BNCXPORMMOBRMR-UHFFFAOYSA-J
Aplicação
Recently used in the catalytic preparation of macrocycles and in the efficient synthesis of chiral β-substituted (E)-crotylsilanes.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Tetrahedron Letters, 36, 8723-8723 (1996)
Journal of the American Chemical Society, 118, 7865-7865 (1996)